Stampa…
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-F)-OH
PC530032-100MG PC530032-1G PC530032-250MG
APOSPC530032-100MGEA 183 EUR
APOSPC530032-100MG APOSPC530032-1G APOSPC530032-250MG
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
7-Fluoro-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Peso molecolare: 222,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264337
CAS Number: 138514-97-3