5-Fluoro-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-F)-OH
PC530031-1G
PC530031-250MG
PC530031-500MG
APOSPC530031-1GEA
873
EUR
APOSPC530031-1G
APOSPC530031-250MG
APOSPC530031-500MG
5-Fluoro-L-tryptophan 97%
5-Fluoro-L-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Peso molecolare: 222,216 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066470 CAS Number: 16626-02-1 |