Stampa…
1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530029-1G PC530029-250MG PC530029-500MG
APOSPC530029-1GEA 525 EUR
APOSPC530029-1G APOSPC530029-250MG APOSPC530029-500MG
1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine
Formula: C₁₇H₂₂FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861568
CAS Number: 644981-89-5