4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530027-1G
PC530027-500MG
APOSPC530027-1GEA
524
EUR
APOSPC530027-1G
APOSPC530027-500MG
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₆FN·ClH Peso molecolare: 229,721 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09787475 CAS Number: 193357-26-5 |