Stampa…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530025-1G PC530025-250MG PC530025-500MG
APOSPC530025-1GEA 700 EUR
APOSPC530025-1G APOSPC530025-250MG APOSPC530025-500MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Peso molecolare: 253,649 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071794
CAS Number: 1236862-38-6