4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₈BrF₃ Densità: 1,499 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10567022 CAS Number: 130365-87-6 |