(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrolein, (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrylaldehyde
Formula:
C₇H₁₂FNO Peso molecolare: 145.175 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD18633001 CAS Number: 152873-64-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |