Stampa…
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530019-1G PC530019-250MG
APOSPC530019-1GEA 655 EUR
APOSPC530019-1G APOSPC530019-250MG
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
Peso molecolare: 230,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426493
CAS Number: 327107-49-3