Stampa…
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530016-1G PC530016-5G
APOSPC530016-1GEA 139 EUR
APOSPC530016-1G APOSPC530016-5G
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 233,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363507
CAS Number: 936630-57-8