Stampa…
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530015-1G PC530015-500MG
APOSPC530015-1GEA 524 EUR
APOSPC530015-1G APOSPC530015-500MG
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Peso molecolare: 333,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659150
CAS Number: 922178-94-7