(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530014-1G
PC530014-5G
APOSPC530014-1GEA
140
EUR
APOSPC530014-1G
APOSPC530014-5G
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04113656 CAS Number: 723284-81-9 |