Stampa…
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC530013-1G PC530013-500MG PC530013-5G
APOSPC530013-1GEA 350 EUR
APOSPC530013-1G APOSPC530013-500MG APOSPC530013-5G
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀FNO₄
Peso molecolare: 405,418 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428032
CAS Number: 511272-51-8