Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530012-1G
PC530012-5G
APOSPC530012-1GEA
97.3
EUR
APOSPC530012-1G
APOSPC530012-5G
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formula:
C₁₄H₁₈FNO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427956 CAS Number: 500789-04-8 |