Stampa…
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530010-1G PC530010-5G
APOSPC530010-1GEA 101 EUR
APOSPC530010-1G APOSPC530010-5G
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840458
CAS Number: 151911-33-0