(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530009-1G
PC530009-500MG
PC530009-5G
APOSPC530009-1GEA
166
EUR
APOSPC530009-1G
APOSPC530009-500MG
APOSPC530009-5G
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Peso molecolare: 183,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840459 CAS Number: 151911-23-8 |