Stampa…
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530008-1G PC530008-250MG PC530008-500MG
APOSPC530008-1GEA 655 EUR
APOSPC530008-1G APOSPC530008-250MG APOSPC530008-500MG
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
4-Fluoro-DL-homophenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 197,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07372156
CAS Number: 225233-79-4