Stampa…
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propionic acid, H-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC530007-1G PC530007-500MG
APOSPC530007-1GEA 406 EUR
APOSPC530007-1G APOSPC530007-500MG
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine 97%
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428422
CAS Number: 646066-73-1