Stampa…
2,5-Difluoro-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(2,5-DiF)-OH
PC530006-1G PC530006-500MG
APOSPC530006-1GEA 471 EUR
APOSPC530006-1G APOSPC530006-500MG
2,5-Difluoro-L-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07372000
CAS Number: 31105-92-7