Stampa…
2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
PC530005-1G PC530005-500MG
APOSPC530005-1GEA 394 EUR
APOSPC530005-1G APOSPC530005-500MG
2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844652
CAS Number: 31105-93-8