Stampa…
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(2,6-difluorophenyl)propanoic acid
PC530004-1G PC530004-250MG
APOSPC530004-1GEA 351 EUR
APOSPC530004-1G APOSPC530004-250MG
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07372005
CAS Number: 266360-62-7