2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530003-1G
PC530003-250MG
APOSPC530003-1GEA
208
EUR
APOSPC530003-1G
APOSPC530003-250MG
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-D-phenylalanine
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07371999 CAS Number: 266360-61-6 |