Stampa…
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
PC530002-1G PC530002-250MG PC530002-500MG
APOSPC530002-1GEA 720 EUR
APOSPC530002-1G APOSPC530002-250MG APOSPC530002-500MG
2,4-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371994
CAS Number: 266360-60-5