Stampa…
2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530001-1G PC530001-250MG PC530001-500MG
APOSPC530001-1GEA 884 EUR
APOSPC530001-1G APOSPC530001-250MG APOSPC530001-500MG
2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371989
CAS Number: 266360-59-2