Stampa…
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52826-1G PC52826-250MG
APOSPC52826-1GEA 783 EUR
APOSPC52826-1G APOSPC52826-250MG
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₄BCl₂F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2304546-23-2