Stampa…
4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52781-1G PC52781-250MG PC52781-5G
APOSPC52781-1GEA 698 EUR
APOSPC52781-1G APOSPC52781-250MG APOSPC52781-5G
4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrCl₂F₃
Peso molecolare: 293,896 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32659906
CAS Number: 2169186-20-1