Stampa…
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 165 EUR
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059374
CAS Number: 766473-89-6