Stampa…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52714-1G PC52714-250MG PC52714-5G
APOSPC52714-1GEA 545 EUR
APOSPC52714-1G APOSPC52714-250MG APOSPC52714-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28733869
CAS Number: 1780699-03-7