Stampa…
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC52712-1G PC52712-250MG PC52712-5G
APOSPC52712-1GEA 306 EUR
APOSPC52712-1G APOSPC52712-250MG APOSPC52712-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₄F₅NO
Peso molecolare: 237,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32647610
CAS Number: 2414146-37-3