Stampa…
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52710-10G PC52710-5G PC52710-25G
APOSPC52710-10GEA 256 EUR
APOSPC52710-10G APOSPC52710-5G APOSPC52710-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Formula: C₆H₆F₉O₃P
Peso molecolare: 328,069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009902
CAS Number: 370-69-4