Stampa…
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)phenol, 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5269-1G PC5269-250MG PC5269-5G
APOSPC5269-1GEA 280 EUR
APOSPC5269-1G APOSPC5269-250MG APOSPC5269-5G
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08532490
CAS Number: 72534-45-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III