Stampa…
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5263-1G PC5263-25G PC5263-5G
APOSPC5263-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5263-1G APOSPC5263-25G APOSPC5263-5G
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formula: C₉H₁₃F₃O₃
Punto di ebollizione: 46 °C (2,3 mm Hg)
Densità: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08532486
CAS Number: 217195-91-0