Stampa…
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-5-formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5253-1G PC5253-250MG
APOSPC5253-1GEA 1060 EUR
APOSPC5253-1G APOSPC5253-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₄BrF₅O₂S
Peso molecolare: 327,066 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501045
CAS Number: 1208718-46-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III