Stampa…
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5251-100MG PC5251-1G PC5251-250MG
APOSPC5251-100MGEA 314 EUR
APOSPC5251-100MG APOSPC5251-1G APOSPC5251-250MG
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₅F₅O₂S
Peso molecolare: 248,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501046
CAS Number: 1159512-31-8