Stampa…
2-Ethylbenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC52482-1G PC52482-5G
APOSPC52482-1GEA 132 EUR
APOSPC52482-1G APOSPC52482-5G
2-Ethylbenzotrifluoride 98%
2-Ethylbenzotrifluoride
Formula: C₉H₉F₃
Peso molecolare: 174,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 74423-01-1