Stampa…
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52481-1G PC52481-5G
APOSPC52481-1GEA 473 EUR
APOSPC52481-1G APOSPC52481-5G
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formula: C₆H₄Br₂F₅NS
Peso molecolare: 376,968 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32691735
CAS Number: 149757-22-2