Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52480-10G PC52480-1G PC52480-5G
APOSPC52480-10GEA 574 EUR
APOSPC52480-10G APOSPC52480-1G APOSPC52480-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Formula: C₉H₆F₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2385323-82-8