Stampa…
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)aniline, 2-Amino-6-bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC5248-1G PC5248-250MG
APOSPC5248-1GEA 176 EUR
APOSPC5248-1G APOSPC5248-250MG
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride 95%
3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅BrF₅NOS
Peso molecolare: 314,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501042
CAS Number: 1159512-29-4