Stampa…
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52479-1G PC52479-5G
APOSPC52479-1GEA 132 EUR
APOSPC52479-1G APOSPC52479-5G
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene
Formula: C₉H₁₀F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28788825
CAS Number: 1803790-28-4