4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-4-phenoxybenzene
PC52476-1G
PC52476-5G
APOSPC52476-1GEA
132
EUR
APOSPC52476-1G
APOSPC52476-5G
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene
Formula:
C₁₂H₈BrFO Peso molecolare: 267,094 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
230961-77-0 |