Stampa…
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC52474-1G PC52474-5G PC52474-25G
APOSPC52474-1GEA 132 EUR
APOSPC52474-1G APOSPC52474-5G APOSPC52474-25G
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₁H₈F₆O₂
Peso molecolare: 286,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674033
CAS Number: 181772-16-7