Stampa…
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52473-1G PC52473-250MG PC52473-5G
APOSPC52473-1GEA 522 EUR
APOSPC52473-1G APOSPC52473-250MG APOSPC52473-5G
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09951709
CAS Number: 1017030-88-4