6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52469-1G
PC52469-250MG
PC52469-5G
APOSPC52469-1GEA
497
EUR
APOSPC52469-1G
APOSPC52469-250MG
APOSPC52469-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid
Formula:
C₁₀H₈ClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03002788 CAS Number: 682804-90-6 |