Stampa…
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52467-1G PC52467-5G
APOSPC52467-1GEA 141 EUR
APOSPC52467-1G APOSPC52467-5G
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₃
Peso molecolare: 214,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419433
CAS Number: 884-05-9