Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52463-1G PC52463-250MG PC52463-5G
APOSPC52463-1GEA 545 EUR
APOSPC52463-1G APOSPC52463-250MG APOSPC52463-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄ClFIN
Peso molecolare: 271,459 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1935087-03-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III