Stampa…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC52462-1G PC52462-5G
APOSPC52462-1GEA 190 EUR
APOSPC52462-1G APOSPC52462-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄Cl₂F₃NO
Peso molecolare: 270,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 886503-13-5