Stampa…
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52458-1G PC52458-250MG PC52458-5G
APOSPC52458-1GEA 190 EUR
APOSPC52458-1G APOSPC52458-250MG APOSPC52458-5G
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene
Formula: C₆H₃Br₂F₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32708477
CAS Number: 2514942-08-4