2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylthio)aniline
Formula:
C₇H₄Cl₂F₃NS Peso molecolare: 262.08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04972800 CAS Number: 99479-65-9 |