3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52453-1G
PC52453-250MG
PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA
277
EUR
APOSPC52453-1G
APOSPC52453-250MG
APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅BrClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29036613 CAS Number: 1809161-65-6 |