Stampa…
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC52449-1G PC52449-250MG
APOSPC52449-1GEA 575 EUR
APOSPC52449-1G APOSPC52449-250MG
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₆F₄INO₂
Peso molecolare: 363,048 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2414146-33-9