Stampa…
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
PC5242-100MG PC5242-250MG
APOSPC5242-100MGEA 81.7 EUR
APOSPC5242-100MG APOSPC5242-250MG
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Formula: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08532485
CAS Number: 181128-48-3